N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0239-1G OR0239-5G
APOSOR0239-1GEA 0 EUR
APOSOR0239-1G APOSOR0239-5G
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide 97%
N,N-Dimethyl2-piperazin-1-ylacetamide
Formula: C₈H₁₇N₃O
Pto. Ebullición: 105…109 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075232
Núm. CAS: 39890-43-2