1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 51 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₅ClN₂O
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428576
Núm. CAS: 1021298-67-8