Ácido 4-cloro-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 217 EUR
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
Ácido 4-cloro-o-toluico
Ácido 4-cloro-o-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. de fusión: 167…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045852
Núm. CAS: 7499-07-2