3-Chloro-4-methylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0253-1G OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA 0 EUR
APOSOR0253-1G APOSOR0253-5G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 128…130 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014816
Núm. CAS: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8,III