6-Cloro-4-nitro-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cloro-2-metil-4-nitroanilina, 2-Cloro-6-metil-4-nitroanilina
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Cloro-4-nitro-o-toluidina
6-Cloro-4-nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.6
Pto. de fusión: 170…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313703
Núm. CAS: 69951-02-6