Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 78.3 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo 99%
Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/9mmHg
Densidad: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037036
Núm. CAS: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III