3-Picolil cloruro clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolil cloruro clorhidrato 97%
3-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Pto. de fusión: 137…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012818
Núm. CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8 III