4-Picolil cloruro clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 0 EUR
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolil cloruro clorhidrato
4-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 166…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012826
Núm. CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III