2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
OR0264-100G OR0264-25G OR0264-5G
APOSOR0264-100GEA 33.5 EUR
APOSOR0264-100G APOSOR0264-25G APOSOR0264-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Pto. de fusión: 191…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216496
Núm. CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8