Isocianato de 4-cloro-3-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
Isocianato de 4-cloro-3-nitrofenilo
Isocianato de 4-cloro-3-nitrofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃ClN₂O₃
MW: 198.57 g/mol
Pto. de fusión: 63…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037062
Núm. CAS: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1 III