ω-Bromo-2-cloroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-o-clorofenilcetona, α-Bromo-2-cloroacetofenona, 2-Bromo-2'-cloroacetofenona
OR0270-25G
APOSOR0270-25GEA 78.3 EUR
APOSOR0270-25G
ω-Bromo-2-cloroacetofenona 95%
ω-Bromo-2-cloroacetofenona
Formula: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Pto. Ebullición: 162…166 °C/20mmHg
Densidad: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00832993
Núm. CAS: 5000-66-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II