ω-Bromo-3-cloroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3'-cloroacetofenona, Bromometil-m-clorofenilcetona, α-Bromo-3-cloroacetofenona
OR0271-1G OR0271-25G OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0271-1G APOSOR0271-25G APOSOR0271-5G
ω-Bromo-3-cloroacetofenona 97%
ω-Bromo-3-cloroacetofenona
Formula: C₈H₆BrClO
MW: 233.49 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792669
Núm. CAS: 41011-01-2
UN: 1759
ADR: 8 III