2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 509 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂N₂O
MW: 221,09 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464961
Núm. CAS: 59104-19-7