trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0279-5G
OR0279-1G
OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA
56.7
EUR
APOSOR0279-5G
APOSOR0279-1G
APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₅ClO₂ Pto. de fusión: 249…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797626 Núm. CAS: 49708-81-8 |