3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Pto. Ebullición: 98…102 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831102
Núm. CAS: 6282-88-8