4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Chlorophenylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR0292-1G OR0292-250MG
APOSOR0292-1GEA 0 EUR
APOSOR0292-1G APOSOR0292-250MG
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈ClNO₃S
MW: 293,73 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00098773
Núm. CAS: 270262-96-9