2-Cloro-5-propilpirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0295-10G OR0295-1G
APOSOR0295-10GEA 190 EUR
APOSOR0295-10G APOSOR0295-1G
2-Cloro-5-propilpirimidina 97%
2-Cloro-5-propilpirimidina
Formula: C₇H₉ClN₂
Pto. Ebullición: 100 °C/3mmHg
Densidad: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799403
Núm. CAS: 219555-98-3