Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 172 EUR
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 185…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155390
Núm. CAS: 4684-94-0