4-Bromobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
4-Bromobenzoato de etilo 98%
4-Bromobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 262…264 °C
Densidad: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016329
Núm. CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III