3-Clorotiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 81.2 EUR
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Clorotiofeno
3-Clorotiofeno
Formula: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Pto. Ebullición: 137…139 °C
Densidad: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043887
Núm. CAS: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III