1,2-Ciclohexanodiona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0317-25G
OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA
155
EUR
APOSOR0317-25G
APOSOR0317-5G
1,2-Ciclohexanodiona 95%
1,2-Ciclohexanodiona
Formula:
C₆H₈O₂ Pto. Ebullición: 193…195 °C Pto. de fusión: 34…38 °C Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C) |
Número MDL:
MFCD00001648 Núm. CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |