L(+)-Cisteína
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
OR0325-100G OR0325-1KG OR0325-250G
APOSOR0325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0325-100G APOSOR0325-1KG APOSOR0325-250G
L(+)-Cisteína
L-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 13,02810