2'-Deoxyuridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0326-100G
OR0326-25G
OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA
217
EUR
APOSOR0326-100G
APOSOR0326-25G
APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridina
2'-Deoxyuridina
Formula:
C₉H₁₂N₂O₅ MW: 228.20 g/mol Pto. de fusión: 165…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006527 Núm. CAS: 951-78-0 EINECS: 213-455-7 |