3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0330-1G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0330-1G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00723901
Núm. CAS: 17626-40-3