Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0343-100G OR0343-25G OR0343-500G
APOSOR0343-100GEA 42.2 EUR
APOSOR0343-100G APOSOR0343-25G APOSOR0343-500G
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 98%
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 245 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 24…28 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009817
Núm. CAS: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II