2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Proveedor: Apollo Scientific
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 207 EUR
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formula: C₈H₃Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792559
Núm. CAS: 77668-42-9