2,7-Diclorofluoreno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0350-25G OR0350-5G OR0350-100G
APOSOR0350-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0350-25G APOSOR0350-5G APOSOR0350-100G
2,7-Diclorofluoreno
2,7-Diclorofluoreno
Formula: C₁₃H₈Cl₂
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032840
Núm. CAS: 7012-16-0