2-Amino-6-chloropurine riboside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0351T-1G OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA 49.3 EUR
APOSOR0351T-1G APOSOR0351T-5G
2-Amino-6-chloropurine riboside
2-Amino-6-chloropurine riboside
Formula: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005735
Núm. CAS: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3