3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0352T-100G OR0352T-25G OR0352T-250G
APOSOR0352T-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0352T-100G APOSOR0352T-25G APOSOR0352T-250G
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
A synthetic intermediate.
Formula: C₄H₄N₄
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005237
Núm. CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III