Isotiocianato de 2,4-dicloro-6-metilfenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 418 EUR
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
Isotiocianato de 2,4-dicloro-6-metilfenilo
Isotiocianato de 2,4-dicloro-6-metilfenilo
Formula: C₈H₅Cl₂NS
MW: 218.11 g/mol
Pto. de fusión: 57…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 306935-83-1