Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 33.5 EUR
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 97%
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Formula: C₄H₇NO₂
Pto. de fusión: 229…231 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009944
Núm. CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8