2,6-Dicloro-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 40.6 EUR
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dicloro-3-nitropiridina 98%
2,6-Dicloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 55…60 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006234
Núm. CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1