Ácido (3,4-diclorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0359-100G OR0359-500G
APOSOR0359-100GEA 0 EUR
APOSOR0359-100G APOSOR0359-500G
Ácido (3,4-diclorofenil)acético 98%
Ácido (3,4-diclorofenil)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 87…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004333
Núm. CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7