2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 219 EUR
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formula: C₈H₈Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833407
Núm. CAS: 129564-33-6