Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid Methyl Ester Hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate HCl
OR0360T-25G
APOSOR0360T-25GEA 63.8 EUR
APOSOR0360T-25G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂
MW: 151,5914 g/mol
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078879
Núm. CAS: 72784-42-0