Isocianato de 2,4-diclorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichlorophenylisocyantae
OR0363-5G
APOSOR0363-5GEA 62.5 EUR
APOSOR0363-5G
Isocianato de 2,4-diclorofenilo
Isocianato de 2,4-diclorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002001
Núm. CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II