Ácido 2,6-dicloroisonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 212 EUR
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
Ácido 2,6-dicloroisonicotinico 98%
Ácido 2,6-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234147
Núm. CAS: 5398-44-7