Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 174 EUR
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
MW: 305,16 g/mol
Pto. Ebullición: 136…139 °C/0,05mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831103
Núm. CAS: 111544-93-5