5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-iodobenzo[b]furan
OR0381-1G OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA 58 EUR
APOSOR0381-1G APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00817051
Núm. CAS: 132464-84-7