5-Nitroindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 94.4 EUR
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindol 98%
5-Nitroindol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 139…143 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005673
Núm. CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0