2,6-Dihidroxi-9,10-antraquinona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Anthraflavic acid, 2,6-Dihydroxyanthraquinone
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 241 EUR
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihidroxi-9,10-antraquinona 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Pto. de fusión: >320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001228
Núm. CAS: 84-60-6
EINECS: 201-544-3