2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 324…327 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860849
Núm. CAS: 3749-51-7