Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimetoxi-4-isotiocianatobenceno
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 121 EUR
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo 97%
Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Pto. Ebullición: 166…167 °C/6mmHg
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041058
Núm. CAS: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III