3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,3 g/mol
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00188067
Núm. CAS: 14670-94-1