4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Formula: C₉H₁₀N₂S
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041093
Núm. CAS: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II