1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR0412-1G
OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA
72.5
EUR
APOSOR0412-1G
APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formula:
C₅H₇ClN₂O₂S Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01313780 Núm. CAS: 137049-02-6 UN: 1759 ADR: 8,III |