2-Nitro-4,5-xilidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0414-100G OR0414-25G OR0414-5G
APOSOR0414-100GEA 0 EUR
APOSOR0414-100G APOSOR0414-25G APOSOR0414-5G
2-Nitro-4,5-xilidina
2-Nitro-4,5-xilidina
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007811
Núm. CAS: 6972-71-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III