Isocianato de 3,5-dimetilfenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 3,5-xililo
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 89.9 EUR
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo
Isocianato de 3,5-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C
Densidad: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013868
Núm. CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III