1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 109 EUR
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 206…213 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159636
Núm. CAS: 5744-56-9