1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 0 EUR
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₇ClN₂O
Pto. Ebullición: 100 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00833258
Núm. CAS: 55458-67-8
UN: 3261
ADR: 8,II